Learn More
Bel-Art™ Dosier-Tropfflaschen
Artikelnummer. 12348218
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12348218 30 ml 12 Stück
12338218 15 ml 12 Stück
12358218 60 ml 12 Stück
12368218 125 ml 12 Stück
12378218 185 ml 12 Stück
12388218 250 ml 12 Stück
12398218 500 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12348218 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F116370001
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die leicht zusammendrückbaren Dosierflaschen ermöglichen eine präzise Tropfenkontrolle.
  • Der Verschlussdeckel lässt sich leicht aufsetzen und hält auch nach wiederholter Verwendung dicht.
  • Die Öffnung an der Spitze beträgt 0,76 mm (0,030 in.).
  • Geformt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchscheinend, Rot
Material LDPE
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Dropper Capacity 1 oz.
Drop Size 0,002 oz.
Graduated Nein
Öffnung Schmal, mit Gewinde
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 97.8 mm
Produkttyp Spenderflaschen
Breite (angloamerikanisch) 1,24 in.
Länge (angloamerikanisch) 3,85 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,85 Zoll
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussgröße 18 mm
Durchmesser (metrisch) 31.5 mm
Verschlusstyp Schnappverschluss
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar