Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tropfflaschen
Artikelnummer. 12368218 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12368218
Marke: Bel-Art™ F116370004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfach zusammenzudrückende Dispensierflaschen ermöglichen eine kritische Tropfenkontrolle
  • Die Verschlusskappe lässt sich leicht verriegeln und dichtet auch nach wiederholtem Gebrauch sicher ab
  • Die Öffnung an der Spitze beträgt 0.76 mm (0.030 Zoll)
  • Geformt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Translucent, Red
Material LDPE
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Dropper Capacity 4 oz.
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Öffnung Narrow, Threaded
Form Cylindrical
Höhe (metrisch) 143.8 mm
Produkttyp Dispensing Bottle
Breite (angloamerikanisch) 48 mm
Länge (angloamerikanisch) 5.66 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5.66 in.
Verschlussmaterial Polyethylene
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Verschlusstyp Schnappverschluss
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar