Learn More
Bel-Art™ Dosier-Tropfflaschen
Artikelnummer. 12398218
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12398218 500 ml 12 Stück
12338218 15 ml 12 Stück
12348218 30 ml 12 Stück
12358218 60 ml 12 Stück
12368218 125 ml 12 Stück
12378218 185 ml 12 Stück
12388218 250 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12398218 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F116370016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.95 €
    48.97 € / 12 Stück
    Sparen 10.98 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 23-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die leicht zusammendrückbaren Dosierflaschen ermöglichen eine präzise Tropfenkontrolle.
  • Der Verschlussdeckel lässt sich leicht aufsetzen und hält auch nach wiederholter Verwendung dicht.
  • Die Öffnung an der Spitze beträgt 0,76 mm (0,030 in.).
  • Geformt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend, Rot
Material LDPE
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Dropper Capacity 16 oz.
Drop Size 0,002 oz.
Graduated Nein
Öffnung Schmal, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 191 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,07 in.
Länge (angloamerikanisch) 7,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7,5 in.
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 78 mm
Verschlusstyp Schnappverschluss
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Zylindrisch
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Spenderflaschen