Learn More
Bel-Art™ ASPIRATOR RACK IDEAL FOR HOLDING 4/5 ASP-890-010R
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
15.25 x 13.87 x 60 Zoll (39 x 35 x 152 cm)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Jeder Einlegeboden ist 26 cm (10.5 Zoll) hoch
- Trägt 91 kg (200 lb.) pro Gestell oder 18 kg (40 lb.) pro Regalboden
- Lieferung flach, fertig für einfache Montage
- Versandgewicht beträgt 4.7 kg (10.3 lb.)
- Flaschen und Kannen nicht im Lieferumfang enthalten
Bestellinformation
Kompatibel mit Herst.- Nr. H11850 Dispensierkannen; nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Siherheitskannen-Gestell |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Abmessungen (L x B x H) | 15.25 x 13.87 x 60 Zoll (39 x 35 x 152 cm) |
| Länge (metrisch) | 39 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 15.25 Zoll |
| Breite (metrisch) | 35 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 13.87 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 152 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 60 in. |