Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einweg-Pipettierreservoirs
Artikelnummer. 10015240 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10015240
Marke: Bel-Art™ F378770001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kostengünstige Einweg-Pipettierreservoirs aus Kunststoff. In den SP Scienceware™ Einweg-Pipettierreservoirs ist ausreichend Platz für alle Arten von Pipettierern.
  • Ausreichend Platz für alle Pipettiererarten
  • Verwendet für erweitertes Mehrkanalpipettieren in Mikrotiterplatten, Miniröhrchen, Cube 2ube™ Röhrchen und DeepWell-Blöcken
  • 100 ml Kapazität
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Abmessungen (L x B x H) 6.12 x 3.62 x 1.25 in. (15.54 x 9.19 x 3.17cm)
Material Plastic
Sterilität Steril
Typ Pipettierreservoir
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Höhe (metrisch) 3.17 cm
Länge (angloamerikanisch) 6.12 in.
Länge (metrisch) 15.54 cm
Verpackung Einzeln verpackt
Breite (angloamerikanisch) 3.62 in.
Breite (metrisch) 9.19 cm
Einwegprodukt Ja