Beschreibung
- Ausreichend Platz für alle Pipettiererarten
- Verwendet für erweitertes Mehrkanalpipettieren in Mikrotiterplatten, Miniröhrchen, Cube 2ube™ Röhrchen und DeepWell-Blöcken
- 100 ml Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Abmessungen (L x B x H) | 15.54 x 9.19 x 3.17 cm (6.12 x 3.62 x 1.25 in.) |
| Material | Plastic |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Pipettierreservoir |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 3.17 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 6.12 in. |
| Länge (metrisch) | 15.54 cm |
| Verpackung | Großpackung |
| Mehr anzeigen |