Learn More
Bel-Art™ DNA BAND EXCISOR
Artikelnummer. 11735075 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
:
DNA-Banden-Excisor
Artikelnummer. 11735075
Marke: Bel-Art™ F369700010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Heraustrennen von DNA-Fragmenten oder gereinigten Plasmid-DNA-Fällungen aus Agarose-/Polyacrylamidgelen
  • Doppelseitiges Polystyrolwerkzeug mit dünner Klinge und Spatel
  • Wird in Laboren und Bildungseinrichtungen verwendet
  • Reduziert die Exposition von Nukleinsäuren gegenüber UV-Licht und verhindert Kratzer auf Transilluminatorbildschirmen
  • In Standardabfallbehältern entsorgbar
Spezifikation
Format Manual
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore und Bildungseinrichtungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Electrophoresis Systems
Länge (metrisch) 15.4 cm
Produkttyp DNA-Band-Excisor
Breite (metrisch) 1.8 cm