Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Umweltfreundliche 1001 Stäbchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4394770 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Packung
500/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
13402489 100/Packung 100 Stück
13422489 500/Karton 500 Stück
2 options
Artikelnummer. 13402489
Marke: Bel-Art™ F369310000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verringern Sie die Umweltbelastung mit Probenahmestäben aus Polymilchsäurenharz (PLA)
Die Produktion von 100 % PLA auf Pflanzenbasis erzeugt weniger Treibhausgase und verbraucht weniger nicht erneuerbare Energie von der Quelle bis zum Harz als das auf Erdöl basierenden Gegenstück, und die verwendeten Pflanzen sind eine erneuerbare Ressource, die jedes Jahr neu wächst.
  • Geeignet für das Mischen von Proben, die Handhabung von Kapseln, das Schaben von Behältern oder die Positionierung fester Proben für die Untersuchung
  • Eine umweltfreundliche Alternative zu Probenahmeausrüstung auf Erdölbasis, die zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen beiträgt
  • Die Festigkeit ist vergleichbar mit Probenahmeausrüstung aus Polystyrol, Polypropylen und anderen Kunststoffharzen auf Petroleumbasis
  • Zu den Entsorgungsoptionen gehören die industrielle Kompostierung für die biologische Zersetzung, Verbrennung, Recycling und Deponierung
  • Nicht sterile FDA-Qualität; sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Für jedes Probenmaterial einen separaten Stab verwenden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
Spezifikation
Menge 100/Packung
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Form Blunt End
Zertifizierung/Konformität FDA
Produkttyp Earth-Friendly™ Probenahmestab
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für das Mischen von Proben, die Handhabung von Kapseln, das Schaben von Behältern oder die Positionierung fester Proben für die Untersuchung
Länge (angloamerikanisch) 5,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 1,9 cm
Abmessungen (L x B) 5,75 x 0,75 in. (14,6 x 1,9 cm)
Material PLA-Harz
Länge (metrisch) 14,6 cm