Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Umweltfreundliche Löffel mit langem Griff
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13402479 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,23 mL
2,46 mL
4,93 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13402479 1,23 mL 10 Stück
13432479 4,93 mL 10 Stück
13412479 2,46 mL 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 13402479
Marke: Bel-Art™ F369401000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verringern Sie die Umweltbelastung mit Probenahmelöffeln aus Polymilchsäurenharz (PLA)
Die Herstellung von PLA auf 100%iger Pflanzenbasis führt zu weniger Treibhausgasen und verbraucht weniger nicht-erneuerbare Energie von der Quelle zum Harz als seine Gegenstücke auf Erdölbasis, zudem handelt es sich bei den verwendeten Pflanzen um jährlich nachwachsende Rohstoffe. Entsorgungsoptionen umfassen industrielle Kompostierung für biologischen Abbau, Verbrennung und Deponien.
  • Löffel mit FDA-Gütegrad sind sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Sie sind in Stärke und Langlebigkeit mit Arbeitsgeräten zur Probenahme aus Polystyrol, Polypropylen und anderen Kunststoffharzen vergleichbar
  • Der lange Griff mit 7 in. (17,8 cm) dient dazu, beim Hineinreichen in Flaschen, Gläser oder andere beengte Bereiche den persönlichen Kontakt mit dem Probenmaterial zu vermeiden
  • Der Rand jedes Löffels hat eine flache Kante als Hilfe für die Entnahme kleiner Mengen und ihrer genauen Messung
  • Verwenden Sie für jedes entnommene Material einen eigenen Löffel, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
  • Unsteril
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 1,23 mL
Zertifizierung/Konformität FDA
Produkttyp Löffel für umweltschonende Probenahme
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Gewinnung von Proben aus Flaschen, Gläsern und anderen beengten Bereichen, unterstützt die Vermeidung von körperlichem Kontakt mit Probematerialien; wird als umweltfreundliche Alternative zu Hilfsmitteln für die Probenahme auf Erdölbasis verwendet
Enthält Flache Randkante
Länge (angloamerikanisch) Griff 7 in.
Länge (metrisch) Griff 17,8 cm
Material PLA-Harz
Grifftyp Lang