Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Umweltfreundliche Löffel mit langem Griff
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,23 mL
2,46 mL
4,93 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Die Herstellung von PLA auf 100%iger Pflanzenbasis führt zu weniger Treibhausgasen und verbraucht weniger nicht-erneuerbare Energie von der Quelle zum Harz als seine Gegenstücke auf Erdölbasis, zudem handelt es sich bei den verwendeten Pflanzen um jährlich nachwachsende Rohstoffe. Entsorgungsoptionen umfassen industrielle Kompostierung für biologischen Abbau, Verbrennung und Deponien.
- Löffel mit FDA-Gütegrad sind sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Sie sind in Stärke und Langlebigkeit mit Arbeitsgeräten zur Probenahme aus Polystyrol, Polypropylen und anderen Kunststoffharzen vergleichbar
- Der lange Griff mit 7 in. (17,8 cm) dient dazu, beim Hineinreichen in Flaschen, Gläser oder andere beengte Bereiche den persönlichen Kontakt mit dem Probenmaterial zu vermeiden
- Der Rand jedes Löffels hat eine flache Kante als Hilfe für die Entnahme kleiner Mengen und ihrer genauen Messung
- Verwenden Sie für jedes entnommene Material einen eigenen Löffel, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
- Unsteril
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 4,93 mL |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Produkttyp | Löffel für umweltschonende Probenahme |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Gewinnung von Proben aus Flaschen, Gläsern und anderen beengten Bereichen, unterstützt die Vermeidung von körperlichem Kontakt mit Probematerialien; wird als umweltfreundliche Alternative zu Hilfsmitteln für die Probenahme auf Erdölbasis verwendet |
| Enthält | Flache Randkante |
| Länge (angloamerikanisch) Griff | 7 in. |
| Länge (metrisch) Griff | 17,8 cm |
| Material | PLA-Harz |
| Mehr anzeigen |