Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Dipper
Artikelnummer. 17170861
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Schöpflöffel
Schöpfprobenehmer
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
17170861 Schöpfprobenehmer 1 Stück
16669343 Schöpflöffel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17170861 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F367850016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.25 €
    70.64 € / 1 Stück
    Sparen 17.61 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die bequeme Probenahme aus Tanks, Bottichen, Bächen, Teichen und Seen
  • Leicht und tragbar
  • Das Gewinde auf einer 500 ml (16 oz) Polypropylen-Tasse kann ausgetauscht werden, um Kreuzkontaminationen zu reduzieren
  • Zwei Ausgießausbrüche am Becher ermöglichen das Ausgießen nach links oder rechts
  • Hochdichte Kunststoffgriffe aus Polyethylen sind aus stabilen Wabenröhrchen ohne Einsätze und gerippt für sicheren Halt
  • Das Griffende verfügt über einen Haken zum Aufhängen
Spezifikation
Produkttyp Schöpfprobenehmer
Material HDPE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Probenahme aus Tanks, Teichen, Seen
Länge (angloamerikanisch) Griff 6 ft.
Länge (metrisch) Griff 1.8 m