Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Eiförmige Spinbar™ Magnetrührstäbe
Artikelnummer. 12358229 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
9.5 mm
19 mm
25.4 mm
32 mm
38 mm
50.8 mm
76 mm
Durchmesser (metrisch):
4.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
16 mm
19 mm
19.1 mm
Länge (angloamerikanisch):
0.37 Zoll
0.75 Zoll
1 in.
1.25 Zoll
1,5 in.
2 in.
2,99 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.18 Zoll
0,37 in.
0,5 in.
0.62 Zoll
0,75 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
12358229 19 mm 9.5 mm 0.75 Zoll 0,37 in. 1 Stück
11316954 9.5 mm 4.7 mm 0.37 Zoll 0.18 Zoll 1 Stück
12398229 50.8 mm 19 mm 2 in. 0,75 in. 1 Stück
12368229 25.4 mm 12.7 mm 1 in. 0,5 in. 1 Stück
12378229 32 mm 16 mm 1.25 Zoll 0.62 Zoll -
12388229 38 mm 16 mm 1,5 in. 0.62 Zoll 1 Stück
12308239 76 mm 19.1 mm 2,99 in. 0,75 in. 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 12358229
Marke: Bel-Art™ F371300034
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung in Gefäßen mit rundem Boden
  • Stellen ihren eigenen Drehpunkt ohne separaten Ring oder abrupte Änderung der Kontur bereit, um ein uneingeschränktes Drehen zu ermöglichen
  • Minimaler Kontakt bei Verwendung in Kunststoffbehältern
  • Der Magnet selbst ist eiförmig und Teflon™ PTFE in FDA-Qualität der USP-Klasse VI verkapselt; nur die drei kleinsten Größen haben einen zylindrischen Magneten in eiförmigem Teflon PTFE
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklaviersicher
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008, SGS
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) 10-, 25-, 50- und 100-ml-Rundbodenkolben
Länge (angloamerikanisch) 0.75 Zoll
Beschichtung PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Durchmesser (metrisch) 9.5 mm
Länge (metrisch) 19 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 1
Form Hühnerei
Typ Magnetic Stir Bar