Learn More
Bel-Art™ RACK 10 ELEKTROPHORESEPLATTEN ELEKTROPHORESEPLATTEN
Glatte Polypropylenpolster dämpfen die Glaskanten, um Absplitterungen und Rissbildung zu reduzieren.
Marke: Bel-Art™ F13596-0000
91.67 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.83000kg
Beschreibung
- Transportieren Sie das volle Gestell mithilfe der breiten Griffen für einen sicheren Halt
- Das Gestell enthält 10 Positionen für die Aufbewahrung von Glasplatten mit einem gewichteten Sockel für mehr Sicherheit
- Eine flache Oberfläche an beiden Enden dient der Kennzeichnung von Gestellen als “In Gebrauch”, “Nicht in Gebrauch”, “Behandelt” oder “Unbehandelt”
- Aus weißem Polypropylen mit Stahlarmaturen
- Das Gestell ist 20.3 x 38.1 x 22.9 cm (8 x 15 x 9 Zoll) groß und wiegt 3.75 lbs (1.7 kg)
Spezifikation
Gestell für Elektrophorese-Gelplatten | |
Weiß | |
Glasplatten | |
20,32 cm | |
38,1 cm | |
22,86 cm |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
8 x 15 x 9 Zoll (20.32 x 38.1 x 22.86 cm) | |
8 Zoll | |
15 in. | |
9 Zoll |