Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Equilibrium Dialysezellen
Artikelnummer. p-87464 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12733948 5 ml 1 Stück
15204091 1 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12733948
Marke: Bel-Art™ H402610000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit Edelstahlschrauben, die auf der Dialysemembran festgezogen werden und auch als Dichtung dienen
  • Aus durchsichtigem Acryl
  • Die Schrauben zur Füllung der Öffnung an beiden Hälften des Hohlraums bestehen aus mit Fluorpolymer beschichtetem Edelstahl
  • Das angezeigte Volumen bezieht sich auf eine halbe Zelle (doppelt für das Gesamtvolumen der Zelle)
  • Die ansonsten identischen Zellhälften können mithilfe eines roten Punkts auf einer Hälfte der Gleichgewichtszelle voneinander unterschieden werden
Spezifikation
Produkttyp Dialysezelle
Material Acryl
Kapazität (metrisch) 5 ml
Farbe Durchsichtig
Menge Je
Zur Verwendung mit (Anwendung) Edelstahlschrauben, die auf der Dialysemembran festgezogen werden und auch als Dichtung dienen