Learn More
Bel-Art™ Flohmikro Spinbar™ Magnetrührstäbe
Artikelnummer. 11308713
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
3 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Durchmesser (metrisch):
1,5mm
2 mm
3 mm
Form:
Achteck
Zylinder
Beschichtung:
PTFE
PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Form Beschichtung Packungsgröße
11308713 10 mm 3 mm Zylinder PTFE 1 Stück
15283437 3 mm 3 mm Achteck PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI 50 Stück
11398703 7 mm 2 mm Achteck PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI 1 Stück
11396944 8 mm 1,5mm Achteck PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11308713 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F371190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.70 €
    6.27 € / 1 Stück
    Sparen 0.43 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
  • Kleiner Stab zum Rühren in Gefäßen wie Fläschchen, Mikro-Reagenzgläsern und Zentrifugenröhrchen
  • Gekapselter Alnico-Magnet in FDA-Qualität
  • USP PTFE-Beschichtung der Klasse VI mit geringer Reibung
  • Langlebig und inert
  • Autoklaviersicher
  • Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
Zertifizierungen
Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,118 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen, Röhrchen und Gradientenmischer
Länge (angloamerikanisch) 0,394 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 1/Packung; 50/Karton
Form Zylinder
Typ Rührstab