Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flea Micro Spinbar™ Spinbar Magnetrührstäbe
Artikelnummer. 11396944 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
3 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Durchmesser (metrisch):
1,5mm
2 mm
3 mm
Form:
Achteck
Zylinder
Beschichtung:
PTFE
PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Form Beschichtung unitSize
11396944 8 mm 1,5mm Achteck PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI 1 Stück
15283437 3 mm 3 mm Achteck PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI 50 Stück
11308713 10 mm 3 mm Zylinder PTFE 1 Stück
11398703 7 mm 2 mm Achteck PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11396944
Marke: Bel-Art™ F371190008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
  • Kleiner Stab zum Rühren in Gefäßen wie Fläschchen, Mikro-Reagenzgläsern und Zentrifugenröhrchen
  • Gekapselter Alnico-Magnet in FDA-Qualität
  • Reibungsarme Beschichtung aus PTFE gemäß USP Klasse VI
  • Langlebig und inert
  • Autoklaviersicher
Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
Zertifizierungen
Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,31 in.
Beschichtung PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI
Durchmesser (metrisch) 1,5mm
Länge (metrisch) 8 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 50
Form Achteck
Typ Magnetic Stir Bar, Micro FLEA