Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flea Micro Spinbar™ Spinbar Magnetrührstäbe
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
- Kleiner Stab zum Rühren in Gefäßen wie Fläschchen, Mikro-Reagenzgläsern und Zentrifugenröhrchen
- Gekapselter Alnico-Magnet in FDA-Qualität
- Reibungsarme Beschichtung aus PTFE gemäß USP Klasse VI
- Langlebig und inert
- Autoklaviersicher
Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
Zertifizierungen
Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008 |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,07 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 0.27 Zoll |
| Beschichtung | PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Länge (metrisch) | 7 mm |
| Material | Alnico-Magnet |
| Menge | 50 |
| Mehr anzeigen |