missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Flea Micro Spinbar™ Spinbar Magnetrührstäbe

Artikelnummer. 15283437 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
3 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Durchmesser (metrisch):
1,5mm
2 mm
3 mm
Form:
Achteck
Zylinder
Beschichtung:
PTFE
PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15283437

Marke: Bel-Art™ F371190003

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen

  • Kleiner Stab zum Rühren in Gefäßen wie Fläschchen, Mikro-Reagenzgläsern und Zentrifugenröhrchen
  • Gekapselter Alnico-Magnet in FDA-Qualität
  • Reibungsarme Beschichtung aus PTFE gemäß USP Klasse VI
  • Langlebig und inert
  • Autoklaviersicher

Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen

Zertifizierungen

Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,118 in.
Abmessungen (L x B x H) 3 x 3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umwelttests, biowissenschaftliche Anwendungen
Länge (angloamerikanisch) 0,11 in.
Beschichtung PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 3 mm
Material PTFE
Menge 1/Packung; 50/Karton
Form Achteck
Typ Magnetic Stir Bar, Micro FLEA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt