Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fritware™ Poröse Bögen aus Polyethylen
Artikelnummer. 11382224
Ansicht ändern
Click to view available options
Porosität:
Grob
Mittel
Abmessungen (L x B):
46 x 46 cm (18 x 18 in)
Dicke (metrisch):
1,6 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porosität Abmessungen (L x B) Dicke (metrisch) Packungsgröße
11382224 Mittel 46 x 46 cm (18 x 18 in) 1,6 mm 1 Stück
15320027 Grob 46 x 46 cm (18 x 18 in) 3,2 mm 1 Stück
11392224 Mittel 46 x 46 cm (18 x 18 in) 3,2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382224 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. H136385116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.86 €
    143.15 € / 1 Stück
    Sparen 7.71 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lieferung in mittlerer oder grober Porosität
  • Kann geschnitten, gesägt, geformt, bearbeitet und geschweißt werden, um spezielle Gegenstände herzustellen, die teilweise oder vollständig aus diesem porösen Material bestehen
  • Die mittlere Porosität weist eine durchschnittliche Porengröße von 70 Mikrometern auf.
  • Grobporosität: durchschnittlich 110 Mikrometer.
Specifications
Filtertyp Mikroporöser Filter
Format Blatt
Material HDPE
Material (Membran) Polyethylen
Porengröße 70 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann geschnitten, gesägt, geformt, bearbeitet und geschweißt werden, um spezielle Gegenstände herzustellen, die teilweise oder vollständig aus diesem porösen Material bestehen
Porosität Mittel
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Typ Poröse Polyethylenplatten
Abmessungen (L x B) 46 x 46 cm (18 x 18 in)
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 46 cm
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 46 cm