Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fritware™ Poröse Bögen aus Polyethylen
Artikelnummer. 15320027
Ansicht ändern
Click to view available options
Porosität:
Grob
Mittel
Abmessungen (L x B):
46 x 46 cm (18 x 18 in)
Dicke (metrisch):
1,6 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porosität Abmessungen (L x B) Dicke (metrisch) Packungsgröße
15320027 Grob 46 x 46 cm (18 x 18 in) 3,2 mm 1 Stück
11382224 Mittel 46 x 46 cm (18 x 18 in) 1,6 mm 1 Stück
11392224 Mittel 46 x 46 cm (18 x 18 in) 3,2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15320027 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. H136390518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 €
    250.72 € / 1 Stück
    Sparen 18.28 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lieferung in mittlerer oder grober Porosität
  • Kann geschnitten, gesägt, geformt, bearbeitet und geschweißt werden, um spezielle Gegenstände herzustellen, die teilweise oder vollständig aus diesem porösen Material bestehen
  • Die mittlere Porosität weist eine durchschnittliche Porengröße von 70 Mikrometern auf.
  • Grobporosität: durchschnittlich 110 Mikrometer.
Spezifikation
Filtertyp Mikroporöser Filter
Format Blatt
Material HDPE
Material (Membran) Polyethylen
Porengröße 110 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann geschnitten, gesägt, geformt, bearbeitet und geschweißt werden, um spezielle Gegenstände herzustellen, die teilweise oder vollständig aus diesem porösen Material bestehen
Porosität Grob
Dicke (angloamerikanisch) 125,9 mil
Dicke (metrisch) 3,2 mm
Typ Poröse Polyethylen-Filterplatten
Abmessungen (L x B) 46 x 46 cm (18 x 18 in)
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 46 cm
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 46 cm