Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Ärmelhandschuhe für Handschuhkasten
Artikelnummer. p-3273579 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11767385
Marke: Bel-Art™ H500250546
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einteiliger Schutz aus verklebtem Neopren gegen das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen
  • Einteiliger Handschuh mit Manschette
  • Für Handschuhboxen mit 8 Zoll großen Handschuhanschlüssen
  • Klemmringe (19-821-983) zum Fixieren der Handschuhe erforderlich
  • Paarweise erhältlich
Spezifikation
Farbe Black
Hand Specific
Latex Free No
Material Bonded Neoprene
Produkttyp Glove Box Gloves
Größe 9