Learn More
Bel-Art™ Kolonienzähler, Handgerät mit LCD-Disply und Funktion
Artikelnummer. 12654647
Ansicht ändern
Click to view available options
Displaytyp:
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Displaytyp Packungsgröße
12654647 LCD mit Hintergrundbeleuchtung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12654647 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F378620002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 €
    356.08 € / 1 Stück
    Sparen 160.92 €
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Langlebige rote und schwarze Filzmarker, 3 V-Lithiumbatterie, Schutzhülle.
Der per Hand bedienbare Bel-Art™ SP Scienceware™ Koloniezähler ist einfach zu bedienen; er markiert und zählt Kolonien, wobei er bei jeder registrierten Zählung einen akustischen und optischen Alarm ausgibt.
  • Schnelle, genaue und wirtschaftliche Probenzählung und Verifizierung der Probenzählung
  • Speichert bis zu 35 Probenzählungen
  • Überprüft die Probenanzahl mit Auf-/Abzählung
  • Zeigt die Summe aller gezählten Kolonien an
  • Hintergrundbeleuchtetes Display für eine gut lesbare Anzeige bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Der akustische Alarm kann bei Bedarf ausgeschaltet werden
  • Die Zählfunktion kann gesperrt werden, um Fehler während Pausen zwischen dem Zählvorgang zu vermeiden
  • Die im Lieferumfang enthaltenen Filzmarker schreiben auf Kunststoff oder Glas und sind öl- und wasserbeständig; die Tinte kann mit Ethylalkohol entfernt werden
Bestellinformation
Koloniezählsystem (07-910-022) ebenfalls erhältlich. Ersatzmarker (07-910-019 und 07-910-020) und Batterie (07-910-021) sind separat erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Kolonienzähler
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Hauptspeicher Lagerung von bis zu 35 Proben
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Zertifizierung/Konformität CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zählen Sie Kolonien von Bakterien oder anderen Mikroorganismen, die auf einer Agarplatte wachsen
Enthält Langlebige rote und schwarze Filzmarker, 3 V-Lithiumbatterie, Schutzhülle