Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung
Artikelnummer. 11342164 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Graduierungen:
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Graduierungen unitSize
11342164 10 ml 1 Stück
11352164 20 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11342164
Marke: Bel-Art™ F284611000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kippt dank der sechseckigen Basis nicht um und rollt nicht weg. Bel Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierung verfügen über einen Griff für sichereres Halten und Ausgießen.
Verhindert Umkippen und Rollen durch sechseckigen Sockel. Bel Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ Polypropylenzylinder mit Graduierung verfügen über einen Griff für einen sicheren, festen Griff für sicheres Ausgießen.
  • Ein einteiliger Zylinder mit Griff bietet einen sicheren, festen Griff für sicheres Ausgießen
  • Leicht ablesbare Doppelskala mit erhöhter Graduierung
  • Sechseckiger Sockel verhindert Kippen und Rollen
  • Erzeugt keinen Meniskus
  • Grifföffnung: 8.9 × 2.9 cm ( 3 × 1.20 in.)
  • Chemisch beständiges Polypropylen
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Material Polypropylen
Kalibrierung Beinhalten/Ausgießen
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,5 in.
Umfang Dual
Enthält Großer Griff
Graduierungen 10 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 10 ml
Form Rund
Base Type Hexagonal
Höhe (angloamerikanisch) 17,3 in.
Höhe (metrisch) 439,4 mm
Typ Messzylinder