Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Graduierungen:
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verhindert Umkippen und Rollen durch sechseckigen Sockel. Bel Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ Polypropylenzylinder mit Graduierung verfügen über einen Griff für einen sicheren, festen Griff für sicheres Ausgießen.
- Ein einteiliger Zylinder mit Griff bietet einen sicheren, festen Griff für sicheres Ausgießen
- Leicht ablesbare Doppelskala mit erhöhter Graduierung
- Sechseckiger Sockel verhindert Kippen und Rollen
- Erzeugt keinen Meniskus
- Grifföffnung: 8.9 × 2.9 cm ( 3 × 1.20 in.)
- Chemisch beständiges Polypropylen
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Specifica
| Material | Polypropylen |
| Kalibrierung | Beinhalten/Ausgießen |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,5 in. |
| Umfang | Dual |
| Enthält | Großer Griff |
| Graduierungen | 10 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Unterteilung | 10 ml |
| Form | Rund |
| Base Type | Hexagonal |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto