Learn More
Bel-Art™ Hot-Hand™ Griffhandschuhe aus Silikonkautschuk
Beschreibung
Die Handschuhe verfügen über konkav geformte Noppen für einen rutschfesten Halt und sind bis zu 500 °F °temperaturbeständig.
- Für den Umgang mit heißen und kalten Gegenständen von -57 °C (-70 °F) bis 260 °C (500 °F)
- Weicher und nachgiebiger Silikonkautschuk, der sich in seiner Form von selbst der Hand und dem Gegenstand anpasst Die Greifoberflächen sind mit konkaven Noppen bedeckt, welche die Griffsicherheit verbessern und zusätzlichen Schutz vor extremen Temperaturen bieten
- In vielen Anwendungsbereichen einfacher und schneller anzuwenden als Handschuhe oder Zangen
- Schlaufe zum Aufhängen des Schutzhandschuhs am Arbeitsplatz
- Einheitsgröße, für Links- und Rechtshänder 10 x 19 cm (3.875 x 7.5 in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | Unbeschichtet |
| Farbe | Rot |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Silikonkautschuk |
| Produkttyp | Hand-/Fingerschutz |
| Größe | Universal |
| Modell | Vollhandhand-Handhandschuh |
| Mehr anzeigen |