Learn More
Bel-Art™ Hot-Hand™ Griffhandschuhe aus Silikonkautschuk
Artikelnummer. p-63273
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15106755 Blau 1 Stück
15196825 Grün -
17121071 Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15106755 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F380000001
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Fäustlinge verfügen über konkave, schräge Noppen für einen rutschfesten Griff und sind für Temperaturen bis zu 500 °F geeignet.
Die Handschuhe verfügen über konkav geformte Noppen für einen rutschfesten Halt und sind bis zu 500 °F °temperaturbeständig.
  • Schutz beim Umgang mit heißen oder kalten Gegenständen, einschließlich Trockeneis
  • Geeignet für Temperaturen bis zu 260 °C (500 °F)
  • Bleiben bei Temperaturen von bis zu -57 °C (-70 °F) flexibel
  • Silikonkautschuk passt sich auf natürliche Weise der Hand und dem Gegenstand an
  • Konkave, schräge Noppen sorgen für einen rutschfesten Griff
  • Bei vielen Anwendungen einfacher und schneller zu verwenden als Handschuhe oder Zangen
  • Einheitsgröße für alle Hände, links oder rechts
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor
Coating Material Uncoated
Farbe Blau
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Silikonkautschuk
Produkttyp Hand-/Fingerschutz
Größe Universal
Modell Vollhandhand-Handhandschuh
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 500 °F
Temperature (Metric) Max 260 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit heißen/kalten Gegenständen
Serie Hot-Hand™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -70 °F
Min. Temperatur (metrisch) -57 °C