Beschreibung
Das Gestell positioniert die Röhrchen in einem Winkel, der die Oberfläche der Flüssigkeit vergrößert, was eine größere Mischwirkung ohne Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit des Schüttlers ermöglicht
- Für eine sichere Aufbewahrung einer Kombination von bis zu 48 Röhrchen (18 1.5 ml- oder 2 ml-, zwölf 5 ml-, zwölf 15 ml- und sechs 50 ml-Röhrchen)
- Mit den mitgelieferten Schrauben lässt sich der Schüttler problemlos an der Plattform befestigen
- Polypropylen; Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Sockeldurchmesser: 15.9 cm (6.25 Zoll); Durchmesser des Röhrchenhalters: 21 cm (8.25 Zoll); Höhe: 12.7 cm (5 in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | White |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (1,5 oder 2 ml, 5 ml, 15 ml und 60 ml), Microtubes (5 mL), Microtubes (15 mL) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 48 (18, 12, 12 und 6) |
| Form | Round |
| Stapelbar | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Länge (metrisch) | 159 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Mehr anzeigen |