Learn More
Bel-Art™ DREHTELLER FUER PETRISCHALEN
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
12,7 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lightweight and portable
- Hand-operated turntable .
- Ball bearings ensure smooth and effortless spinning for faster and more accurate inoculation
- Recessed, non-skid, neoprene turntable top keeps Petri dishes in place
- Removable top for cleaning
- Rugged body made of easy-to-clean polypropylene
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (English) Inside | 5 in. |
| Diameter (Metric) Inside | 12,7 cm |
| Länge (metrisch) | 12.7 cm |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Inoculating Turntable |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 60 to 90 mm petri dishes |
| Enthält | Non-skid neoprene recessed stabilizing pad |
| Breite (metrisch) | 5 cm |