Learn More
Bel-Art™ CUSHION REPLACEMENT FOR INOCULATING TURNTABLE
Ersatzpad für einen leichten und tragbaren Drehteller für Inokulationen.
Marke: Bel-Art™ F40913-0001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Bel-Art™ SP Scienceware™ Drehteller für Inokulationen
- Dieser wirtschaftliche, handbetriebene Drehteller ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung von Bakterienzellen in Petrischalen ab einem Durchmesser von 60–100 mm
Spezifikation
Neopren | |
Dämpfer | |
Petrischalen-Drehteller für Inokulationen (14-512-64) |