Learn More
Bel-Art™ Schlauch- und Kabelhalter (VPE=6 Stück) für bis 6, 5 mm Durchmesser
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Nicht leitende Kunststoffclips
- Für Computerdrähte und -schläuche mit einem Durchmesser von 6.5 mm (0.25 Zoll) oder kleiner
- Ermöglichen eine einfachere Identifizierung und Wartung
- Kann auf jeder ebenen Oberfläche mit druckempfindlicher Klebefolie befestigt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 6 |
| Typ | Draht- und Schlauchklemmen |
| Material | Nicht leitfähiger Kunststoff |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Computerdrähte und Schläuche mit einem Durchmesser von 6,5 mm (0,25 in.) oder kleiner |
| Beschreibung | Klik Klip™ Klemmen |
| Farbe | Weiß |
| Jaw Type | Angled |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.5 mm |