Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire™ II Glaswaren Trockengestelle
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
Wand- und Tischgestelle zum Trocknen von Glaswaren und Kunststoffartikeln
- Trocknen und lagern Sie empfindliche Laborgeräte, einschließlich Becher, Kolben, Flaschen, Reagenzgläser und Zylinder, auf diesen platzsparenden Trockengestellen
- Einseitige Tischmodelle passen flach gegen eine Wand
- Zweiseitige Tischmodelle liefern bei einer etwas größeren Stellfläche die doppelte Kapazität (bis zu 114 Zapfen)
- Drei Größen und Längen von Zapfen mit V-Kanal können zum Halten unterschiedlicher Laborgeräte neu positioniert werden
- Der robuste Körper und die Zapfen bestehen aus ABS-Kunststoff, korrodieren nicht und sind leicht sauber zu wischen
- Modelle zur Wandbefestigung haben Befestigungspunkte, die für genormte Stecktafeln passen
- Zapfen sind zur Umgestaltung des Gestells für bestimmte Trocknungsanforderungen getrennt erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Cream, Teal |
| Aufnahmevermögen | Lab Glassware |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Positionen | 57 |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Lab Glassware |
| Größe | 375 x 239 mm |
| Mehr anzeigen |