Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire™ II Glaswaren Trockengestelle
Als Wand- oder Tischmodell erhältliches Trockengestell für Glaswaren und Kunststoffe
Marke:  Bel Art™ F18933-0022
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11872801
  • 350.19 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Wand- und Tischgestelle zum Trocknen von Glaswaren und Kunststoffartikeln
  • Trocknen und lagern Sie empfindliche Laborgeräte, einschließlich Becher, Kolben, Flaschen, Reagenzgläser und Zylinder, auf diesen platzsparenden Trockengestellen
  • Einseitige Tischmodelle passen flach gegen eine Wand
  • Zweiseitige Tischmodelle liefern bei einer etwas größeren Stellfläche die doppelte Kapazität (bis zu 114 Zapfen)
  • Drei Größen und Längen von Zapfen mit V-Kanal können zum Halten unterschiedlicher Laborgeräte neu positioniert werden
  • Der robuste Körper und die Zapfen bestehen aus ABS-Kunststoff, korrodieren nicht und sind leicht sauber zu wischen
  • Modelle zur Wandbefestigung haben Befestigungspunkte, die für genormte Stecktafeln passen
  • Zapfen sind zur Umgestaltung des Gestells für bestimmte Trocknungsanforderungen getrennt erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Pegs
Not Autoclavable
Laborglaswaren, Laborwaren aus Kunststoff
76
None
Non-sterile
375 x 254 x 569 mm
37,5 cm
39 cm
10 in.
Gestell, zweistufig für Labortisch
Cream, Teal
ABS-Kunststoff
Rectangular
No
Lab Glassware
569 mm
14,75 in.
15,4 in.
25,4 cm