Learn More
Bel Art™ Lab Companion Vakuum-Exsikkator im Schrankstil, Bernstein
Artikelnummer. 18839852
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
11 l
23 l
45 L
Anzahl Einschübe:
2/4
3/6
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Anzahl Einschübe Packungsgröße
18839852 11 l 2/4 1 Stück
16876040 23 l 2/4 1 Stück
15669160 45 L 3/6 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18839852 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F424004101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2228.10 €
    1487.97 € / 1 Stück
    Sparen 740.13 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Trockenmitteltablett (Trockenmittel separat erhältlich)
Ein UV-blockierender bernsteinfarbener Exsikkator sorgt für die Aufrechterhaltung des Vakuums in einem platzsparenden Würfel.
  • Hochwertige Vakuumexsikkatoren bieten eine dreimal längere Vakuumintegrität als der durchschnittliche Vakuumexsikkator, was zu einer geringeren Wartung und mehr Sicherheit führt.
  • Sie können bei Raumtemperatur über 72 Stunden lang ein Vakuum von 29 in.-Hg aufrechterhalten und bleiben gasdicht, was eine zuverlässige Lagerung oder Durchführung von Experimenten über längere Zeiträume ermöglicht.
  • Viton™ Das 3-Wege-Ventil ermöglicht ein gleichmäßiges und konsistentes Anziehen, Ablassen oder Austauschen von Vakuum.
  • Die transparente Polycarbonatkonstruktion ist langlebig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkatorinhalts.
  • Bernsteinfarben getönte Modelle mit UV-Schutz blockieren 100 % des UV-A-, -B- und -C-Lichts und vermeiden so Beschädigungen und Verfärbungen lichtempfindlicher Proben.
  • Verwenden Sie das Gerät mit einem beliebigen Vakuum mit einer Kapazität freier Luft von mindestens 1,5 cu. ft./Min (cfm).
  • Die Überprüfung des Vakuumniveaus wird durch ein eingebautes analoges Vakuummeter an der Oberseite des Geräts vereinfacht.
  • Ein hochwertiger Silikon-O-Ring und ein speziell entwickelter Sicherungsring ermöglichen eine hervorragende Vakuumleistung bei praktisch keiner Leckage.
  • Ein Verriegelungsring sichert die obere und untere Hälfte, wenn der Staubsauger nicht in Gebrauch ist; dies sorgt für zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Transport des Geräts.
  • Sechs Modelle zur Auswahl; Innenvolumen 6, 10 und 20 Liter in klarer oder UV-undurchlässiger bernsteinfarbener Ausführung.
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Material Polycarbonat
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Türtyp Aufklappbar
Enthält Trockenmittelbehälter, 2 perforierte Einlegeböden, integrierte Anschlüsse, an der Tür montiertes analoges Vakuummessgerät
Max. Einschublast 3 kg
Anzahl Einschübe 2/4
Modell Schrank
Volumen (angloamerikanisch) 0.4 ft.³
Volumen (metrisch) 11 l
Abmessungen (T x B x H) innen 10 x 24,8 x 9,37 Zoll (25,4 x 24,8 x 23,8 cm)
Breite (angloamerikanisch) 12,62 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Tür 8,12 Zoll
Innenbreite (angloamerikanisch) 24,8 Zoll
Breite (metrisch) 32.2 cm
Breite (metrisch) Tür 20.8 cm
Innenbreite (metrisch) 24.8 cm
Höhe (metrisch) 27 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10,62 in.
Höhe (angloamerikanisch) Türöffnung 9,3 Zoll
Innenhöhe (angloamerikanisch) 9,37 Zoll
Höhe (metrisch) Türöffnung 23.8 cm
Innenhöhe (metrisch) 23.8 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 11,25 Zoll
Innentiefe (angloamerikanisch) 10 Zoll
Tiefe (metrisch) 28.5 cm
Innentiefe (metrisch) 25.4 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 11,25 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 24.8 cm
Außendurchmesser (metrisch) 28.575 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 9.25 lb.
Gewicht (metrisch) 4.2 kg