Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion Vakuumexsikkatoren in Schrankausführung, bernsteinfarben
Artikelnummer. p-4918034 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
11 l
23 l
45 L
Anzahl Einschübe:
2/4
3/6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Anzahl Einschübe unitSize
18839852 11 l 2/4 1 Stück
16876040 23 l 2/4 1 Stück
15669160 45 L 3/6 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 18839852
Marke: Bel Art™ F424004101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Desiccant tray (desiccants sold separately)
Der Exsikkator in UV-abweisendem Bernsteinfarbton ist in der Lage, das Vakuum im Inneren eines den größtmöglichen Raum bietenden Würfels aufrechtzuerhalten.
  • High-quality vacuum desiccators provide vacuum integrity lasting three times longer than the average vacuum desiccator resulting in lower maintenance and greater peace of mind.
  • Able to maintain 29 in.-Hg vacuum for over 72 hours at room temperature, they stay gastight allowing reliable storage or experiments over extended periods.
  • Viton™ 3-way valve offers consistent and uniform vacuum draw, vacuum release, or gas exchange.
  • Transparent polycarbonate construction is durable, easy-to-clean, chemical-resistant, and allows quick visualization of the desiccator contents.
  • Amber tinted UV blocking models block 100% of UVA, B, and C light to minimize damages or discoloration of light-sensitive samples.
  • Use with any vacuum with free air capacity of 1.5 cubic feet per minute (CFM) ft or greater.
  • Vacuum level checking is simplified with a built-in analog vacuum gauge at the top of the unit.
  • High-quality silicone O-ring and specially designed locking ring allow outstanding vacuum capability with virtually no leakage.
  • Locking ring secures top and bottom halves when vacuum not in use; provides additional convenience and safety when moving the unit.
  • Six models to choose from; 6, 10, and 20 liter internal volume in clear or UV blocking amber.
Spezifikation
Farbe Amber
Material Polycarbonate
Produkttyp Vacuum Desiccator
Türtyp Hinged
Enthält Desiccant tray, 2 perforated shelves, built-in ports, door-mounted analog vacuum gauge
Max. Einschublast 3 kg
Anzahl Einschübe 2/4
Modell Cabinet
Volumen (angloamerikanisch) 0.4 cu. ft.
Volumen (metrisch) 11 l
Abmessungen (T x B x H) innen 10 x 24.8 x 9.37 in. (25.4 x 24.8 x 23.8 cm)
Breite (angloamerikanisch) 12.62 in.
Breite (angloamerikanisch) Tür 8.12 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 24.8 in.
Breite (metrisch) 32.2 cm
Breite (metrisch) Tür 20.8 cm
Innenbreite (metrisch) 24.8 cm
Höhe (metrisch) 27 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10.62 in.
Höhe (angloamerikanisch) Türöffnung 9.3 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 9.37 in.
Höhe (metrisch) Türöffnung 23.8 cm
Innenhöhe (metrisch) 23.8 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 11.25 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 10 in.
Tiefe (metrisch) 28.5 cm
Innentiefe (metrisch) 25.4 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 11.25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 24.8 cm
Außendurchmesser (metrisch) 28.575 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 9.25 lb.
Gewicht (metrisch) 4.2 kg