Learn More
Bel Art™ Lab Companion Vakuum-Exsikkator in runder Ausführung
Beschreibung
Beinhaltet
Trockenmitteltablett (Trockenmittel separat erhältlich)
- Hochwertige Vakuumexsikkatoren bieten eine dreimal längere Vakuumintegrität als der durchschnittliche Vakuumexsikkator, was zu einer geringeren Wartung und mehr Sicherheit führt.
- Sie können bei Raumtemperatur über 72 Stunden lang ein Vakuum von 29 in.-Hg aufrechterhalten und bleiben gasdicht, was eine zuverlässige Lagerung oder Durchführung von Experimenten über längere Zeiträume ermöglicht.
- Viton™ Das 3-Wege-Ventil ermöglicht ein gleichmäßiges und konsistentes Anziehen, Ablassen oder Austauschen von Vakuum.
- Die transparente Polycarbonatkonstruktion ist langlebig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkatorinhalts.
- Bernsteinfarben getönte Modelle mit UV-Schutz blockieren 100 % des UV-A-, -B- und -C-Lichts und vermeiden so Beschädigungen und Verfärbungen lichtempfindlicher Proben.
- Verwenden Sie das Gerät mit einem beliebigen Vakuum mit einer Kapazität freier Luft von mindestens 1,5 cu. ft./Min (cfm).
- Die Überprüfung des Vakuumniveaus wird durch ein eingebautes analoges Vakuummeter an der Oberseite des Geräts vereinfacht.
- Ein hochwertiger Silikon-O-Ring und ein speziell entwickelter Sicherungsring ermöglichen eine hervorragende Vakuumleistung bei praktisch keiner Leckage.
- Ein Verriegelungsring sichert die obere und untere Hälfte, wenn der Staubsauger nicht in Gebrauch ist; dies sorgt für zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Transport des Geräts.
- Sechs Modelle zur Auswahl; Innenvolumen 6, 10 und 20 Liter in klarer oder UV-undurchlässiger bernsteinfarbener Ausführung.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Material | Polycarbonat |
| Produkttyp | Vakuum-Exsikkator |
| Enthält | Trockenmittelbehälter, integriertes analoges Vakuummessgerät, O-Ring aus Silikon und Sicherungsring, Viton™ Dreiwegeventil |
| Max. Einschublast | 25 kg |
| Anzahl Einschübe | 1 |
| Modell | Rund |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,7 Kubikfuß |
| Volumen (metrisch) | 20 L |
| Breite (angloamerikanisch) | 16,75 in. |
| Mehr anzeigen |