Learn More
Bel Art™ Lab Companion Vakuum-Exsikkator in runder Ausführung
Artikelnummer. 17926760
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
0,7 Kubikfuß
0.2 .uc .tf
0.4 ft.³
Höhe (angloamerikanisch):
13 in.
15 in.
18,75 Zoll
Breite (angloamerikanisch):
11,25 in.
13 in.
16,75 in.
Farbe:
Klar
UV Bernsteinfarben
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Farbe Packungsgröße
17926760 0,7 Kubikfuß 18,75 Zoll 16,75 in. UV Bernsteinfarben 1 Stück
15526414 0.2 .uc .tf 13 in. 11,25 in. Klar 1 Stück
15659160 0.2 .uc .tf 13 in. 11,25 in. UV Bernsteinfarben 1 Stück
15562607 0.4 ft.³ 15 in. 13 in. Klar 1 Stück
15234924 0.4 ft.³ 15 in. 13 in. UV Bernsteinfarben 1 Stück
16670533 0,7 Kubikfuß 18,75 Zoll 16,75 in. Klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17926760 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F424002241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00 €
    619.61 € / 1 Stück
    Sparen 97.39 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Trockenmitteltablett (Trockenmittel separat erhältlich)
Das gut ablesbare Vakuummeter macht Schluss mit dem Rätselraten.
  • Hochwertige Vakuumexsikkatoren bieten eine dreimal längere Vakuumintegrität als der durchschnittliche Vakuumexsikkator, was zu einer geringeren Wartung und mehr Sicherheit führt.
  • Sie können bei Raumtemperatur über 72 Stunden lang ein Vakuum von 29 in.-Hg aufrechterhalten und bleiben gasdicht, was eine zuverlässige Lagerung oder Durchführung von Experimenten über längere Zeiträume ermöglicht.
  • Viton™ Das 3-Wege-Ventil ermöglicht ein gleichmäßiges und konsistentes Anziehen, Ablassen oder Austauschen von Vakuum.
  • Die transparente Polycarbonatkonstruktion ist langlebig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkatorinhalts.
  • Bernsteinfarben getönte Modelle mit UV-Schutz blockieren 100 % des UV-A-, -B- und -C-Lichts und vermeiden so Beschädigungen und Verfärbungen lichtempfindlicher Proben.
  • Verwenden Sie das Gerät mit einem beliebigen Vakuum mit einer Kapazität freier Luft von mindestens 1,5 cu. ft./Min (cfm).
  • Die Überprüfung des Vakuumniveaus wird durch ein eingebautes analoges Vakuummeter an der Oberseite des Geräts vereinfacht.
  • Ein hochwertiger Silikon-O-Ring und ein speziell entwickelter Sicherungsring ermöglichen eine hervorragende Vakuumleistung bei praktisch keiner Leckage.
  • Ein Verriegelungsring sichert die obere und untere Hälfte, wenn der Staubsauger nicht in Gebrauch ist; dies sorgt für zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Transport des Geräts.
  • Sechs Modelle zur Auswahl; Innenvolumen 6, 10 und 20 Liter in klarer oder UV-undurchlässiger bernsteinfarbener Ausführung.
Spezifikation
Farbe UV Bernsteinfarben
Material Polycarbonat
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Enthält Trockenmittelbehälter, integriertes analoges Vakuummessgerät, O-Ring aus Silikon und Sicherungsring, Viton™ Dreiwegeventil
Max. Einschublast 25 kg
Anzahl Einschübe 1
Modell Rund
Volumen (angloamerikanisch) 0,7 Kubikfuß
Volumen (metrisch) 20 L
Breite (angloamerikanisch) 16,75 in.
Breite (metrisch) 42.7 cm
Höhe (metrisch) 47.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 18,75 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 38.3 cm
Außendurchmesser (metrisch) 42.7 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 9.5 lb.
Gewicht (metrisch) 4.3 kg