Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Etiketten für Schutzbeschriftungssystem
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteDescription
- Weiße Papieretiketten sind für jede Art von Marker geeignet; sie eignen sich perfekt für die Beschriftung von Laborartikeln, Flaschen oder Proben unter dem durchsichtigen Klebeband
Spécification
Spécification
| Klebstofftyp | Non-adhesive |
| Farbe | Weiß |
| Display | Consignment |
| Ausführung | Matte |
| Format | Etikett |
| Material | Papier |
| Printable Sides | Double-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Non-sterile |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?