Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Etiketten für Schutzbeschriftungssystem
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Weiße Papieretiketten sind für jede Art von Marker geeignet; sie eignen sich perfekt für die Beschriftung von Laborartikeln, Flaschen oder Proben unter dem durchsichtigen Klebeband
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Non-adhesive |
| Farbe | Weiß |
| Display | Consignment |
| Ausführung | Matte |
| Format | Etikett |
| Material | Papier |
| Printable Sides | Double-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |