Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ großer industrieller Trommeltrichter
Artikelnummer. 15365891 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
42.5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
15365891 42.5 cm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15365891
Marke: Bel-Art™ H147160000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht dem Benutzer das sichere Befüllen von Fässern und Behältern
  • Einteilige Konstruktion und Dicke von 6.35 mm (0.25 Zoll) halten industriellen Einsatz stand
  • Der obere zylindrische Abschnitt hat einen Außendurchmesser von 36 cm x einer Höhe von 13 cm (15 x 5 Zoll) mit einem 2.54 cm (1 Zoll) breiten oberen Flansch
  • Der Kegel mit 45 Grad ist 11 cm (4.5 Zoll) hoch und ein 14 cm (5.5 Zoll) langer Stiel verjüngt sich ab einem Außendurchmesser von 51 mm (2 Zoll) bis zu 44 mm (1.75 Zoll)
  • Die Gesamthöhe beträgt 39 cm (15.5 Zoll)
  • Das Volumen beträgt 25 l (6.7 Gallonen) oder 1550 Kubikzoll
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 42.5 cm
Kapazität (metrisch) 18 l
Material Polyethylen
Höhe (metrisch) 38 cm
Enthält 45°-Konus mit einer Höhe von 11 cm
Länge (metrisch) Stiel 12.6 cm
Produkttyp Utility Funnel