Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ großvolumiger Polypropylen-Messbecher
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhabene numerische Graduierungen zur besseren Anzeige des Inhaltsvolumens
- Praktische Aussparung am Boden zum leichteren Anheben
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 338,14 oz. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Basis | 8,74 in. |
| Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) | 10,47 in. |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 22.2 cm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 26.6 cm |
| Kapazität (metrisch) | 10,000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12,24 in. |
| Höhe (metrisch) | 31.1 cm |
| Typ | Becher |
| Mehr anzeigen |