Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ großvolumiger Polypropylen-Messbecher
Artikelnummer. p-311637 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11725074
Marke: Bel-Art™ F262190010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beständig gegen Chemikalien. SP Scienceware™ Großvolumige Becher aus Polypropylen mit ausgestellten Rändern und Ausgießern gewährleisten ein schnelles und einfaches Ausgießen beim Umgang mit großen Mengen.
  • Erhabene numerische Graduierungen zur besseren Anzeige des Inhaltsvolumens
  • Praktische Aussparung am Boden zum leichteren Anheben
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Chemische Beständigkeit
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 338,14 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) Basis 8,74 in.
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 10,47 in.
Durchmesser (metrisch) Basis 22.2 cm
Oberer Durchmesser (metrisch) 26.6 cm
Kapazität (metrisch) 10,000 ml
Material Polypropylen
Höhe (angloamerikanisch) 12,24 in.
Höhe (metrisch) 31.1 cm
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Scale Molded Graduations
Modell Griffin, Low Form