Learn More
Bel-Art™ Bleiausgekleidete Polyethylen-Aufbewahrungsboxen
Artikelnummer. 31337570
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
8 x 12 x 8 in. (20 x 30 x 20 cm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H)
31337570 8 x 12 x 8 in. (20 x 30 x 20 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31337570 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F249600002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 €
    1095.57 € / 1 Stück
    Sparen 259.43 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Lagerung von Isotopenampullen, kontaminierten Instrumenten und Werkzeugen, radioaktiven Proben, Lösungen oder Abfällen
  • 0,76 mm (0,030 in.) dicke Bleischirmung, umhüllt von 6,4 mm (0,25 in.) dickes Polyethylen hoher Dichte
  • Jede Box ist mit der gleichen Blei/Polyethylen-Konstruktion mit 32 mm (1,25 in.) abgedeckt. Eine äußere Überlappung ist so konstruiert, dass sie das Austreten von Strahlung verhindert.
  • Grifföffnung: 89 x 29 mm (3,5 x 1,125 in.)
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 8 x 12 x 8 in. (20 x 30 x 20 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung von Isotopenampullen, kontaminierten Instrumenten und Werkzeugen, radioaktiven Proben, Lösungen oder Abfällen
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 20cm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20cm
Produkttyp Bleiausgekleidete Aufbewahrungsbox
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30cm
Fassungsvermögen 10 L
Material Polyethylen