Learn More
Bel-Art™ Langstielige Schöpfkellen
Artikelnummer. 11312214
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
500 ml
1.000 ml
Länge (metrisch) Griff:
0,9 m
1,8 m
3,7 m
3.7 m
Länge (angloamerikanisch) Griff:
3 ft.
6 ft.
12 ft.
Enthält:
Einteiliger Griff
Zweiteiliger Griff
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Griff Länge (angloamerikanisch) Griff Enthält Packungsgröße
11312214 500 ml 1,8 m 6 ft. Einteiliger Griff 1 Stück
11302214 500 ml 0,9 m 3 ft. Einteiliger Griff 1 Stück
11322214 500 ml 3,7 m 12 ft. Zweiteiliger Griff 1 Stück
11352214 1.000 ml 1,8 m 6 ft. Einteiliger Griff 1 Stück
11362214 1.000 ml 3,7 m 12 ft. Zweiteiliger Griff 1 Stück
11332214 500 ml 3.7 m 12 ft. Einteiliger Griff 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11312214 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F367810016
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Angeschweißte Griffe ermöglichen eine einfache Probenahme aus Tanks, Bottichen, Seen usw. Die schwimmfähigen Schöpfkellen aus hochdichtem Polyethylen rosten und korrodieren nicht und bieten chemische Beständigkeit.
  • Kellen aus Polyethylen hoher Dichte können nicht rosten oder korrodieren
  • Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Der Griff ist im 45°-Winkel an die starre Schale geschweißt.° Winkel
  • Das Ende des Griffs verfügt über einen Haken zum Aufhängen
  • Griffdurchmesser: 29 mm (1,13 in.)
Spezifikation
Produkttyp Schöpflöffel
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Enthält Einteiliger Griff
Grifftyp Lang
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die einfache Probennahme aus Tanks, Fässern und Seen
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 1,13 in.
Durchmesser (metrisch) Griff 2,9 cm
Länge (angloamerikanisch) Griff 6 ft.
Länge (metrisch) Griff 1,8 m