Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ isolierte Laborwannen
Artikelnummer. 12666465 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
4 l
9 l
Farbe:
Blau
Rot
Schwarz
Material:
Expansions-PVC
Polymerschaum
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Material unitSize
12666465 1 l Blau Polymerschaum 1 Stück
12636465 1 l Schwarz Polymerschaum 1 Stück
12616465 4 l Blau Polymerschaum 1 Stück
12666455 9 l Blau Polymerschaum -
13286559 1 l Rot Polymerschaum 1 Stück
13296559 9 l Schwarz Polymerschaum 1 Stück
13206569 4 l Schwarz Expansions-PVC 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 12666465
Marke: Bel Art™ M188481101
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur optimalen Aufbewahrung temperaturempfindlicher Proben. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Isolierte Laborwannen sind die leichtesten Eisbehälter auf dem Markt.
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
  • Ausreichend groß, um kreisförmige und rechteckige, schwebende Reagenzglasgestelle, Kolben Flaschen usw. zu fassen.
  • Expandiertes Polyvinylchlorid, daher unter Normalbedingungen unzerbrechlich
  • Widersteht Temperaturen von -196 bis +93°C (-321 bis +200°F) ohne Schwitzen oder Auslaufen
  • Absorbiert keine Gerüche oder Feuchtigkeit
  • Chemische Beständigkeit gegen stark säurehaltige oder basische Lösungen
  • Geeignet für den Gebrauch mit Eis, Trockeneis-Alkohol-Schlämme oder flüssigen Stickstoff
  • Stapelbar
  • Wanddicke: 2 cm (0.75 in.)
Specifikationer
Höhe (metrisch) 7.6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (metrisch) 15.2 cm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 15.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Abmessungen (L x B x H) 15.2 x 15.2 x 7.6 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Lagerung und den Transport temperaturempfindlicher Proben in Eis, Alkohol-Slurrys, Wasserbädern usw.
Material Polymerschaum
Typ Mini-Eispfanne für Labore
Farbe Blau
Kapazität (metrisch) 1 l
Temperaturbereich - 196 bis 93 °C
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.