Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ isolierte Laborwannen
Artikelnummer. 13206569 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
4 L
9 l
Farbe:
Blau
Rot
Schwarz
Material:
Expansions-PVC
Polymerschaum
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13206569
Marke: Bel Art™ M188484102
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur optimalen Aufbewahrung temperaturempfindlicher Proben. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Isolierte Laborwannen sind die leichtesten Eisbehälter auf dem Markt.
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
  • Ausreichend groß, um kreisförmige und rechteckige, schwebende Reagenzglasgestelle, Kolben Flaschen usw. zu fassen.
  • Expandiertes Polyvinylchlorid, daher unter Normalbedingungen unzerbrechlich
  • Widersteht Temperaturen von -196 bis +93°C (-321 bis +200°F) ohne Schwitzen oder Auslaufen
  • Absorbiert keine Gerüche oder Feuchtigkeit
  • Chemische Beständigkeit gegen stark säurehaltige oder basische Lösungen
  • Geeignet für den Gebrauch mit Eis, Trockeneis-Alkohol-Schlämme oder flüssigen Stickstoff
  • Stapelbar
  • Wanddicke: 2 cm (0.75 in.)
Spezifikation
Höhe (metrisch) 12.7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 33 cm
Länge (angloamerikanisch) 13 Zoll
Breite (metrisch) 25.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Abmessungen (L x B x H) 33 x 25.4 x 12.7 cm (13 x 10 x 5.1 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more
Material Expansions-PVC
Typ Midi Lab Ice Pan
Farbe Schwarz
Kapazität (metrisch) 4 L
Temperaturbereich -196°C to +93°C