Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ isolierte Laborwannen
Artikelnummer. 13286559 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
4 l
9 l
Farbe:
Blau
Rot
Schwarz
Material:
Expansions-PVC
Polymerschaum
Conditionnement:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 13286559
Marque: Bel Art™ M188481103
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Zur optimalen Aufbewahrung temperaturempfindlicher Proben. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Isolierte Laborwannen sind die leichtesten Eisbehälter auf dem Markt.
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
  • Ausreichend groß, um kreisförmige und rechteckige, schwebende Reagenzglasgestelle, Kolben Flaschen usw. zu fassen.
  • Expandiertes Polyvinylchlorid, daher unter Normalbedingungen unzerbrechlich
  • Widersteht Temperaturen von -196 bis +93°C (-321 bis +200°F) ohne Schwitzen oder Auslaufen
  • Absorbiert keine Gerüche oder Feuchtigkeit
  • Chemische Beständigkeit gegen stark säurehaltige oder basische Lösungen
  • Geeignet für den Gebrauch mit Eis, Trockeneis-Alkohol-Schlämme oder flüssigen Stickstoff
  • Stapelbar
  • Wanddicke: 2 cm (0.75 in.)
Spécification
Höhe (metrisch) 7.6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (metrisch) 15.2 cm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 15.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Abmessungen (L x B x H) 6 x 6 x 3 in. (15.2 x 15.2 x 7.6 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more
Material Polymerschaum
Typ Mini Lab Ice Pan
Farbe Rot
Kapazität (metrisch) 1 l
Temperaturbereich -196°C to +93°C
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis