Learn More
Bel-Art™ Manomark™ Stifte
Artikelnummer. 11725084
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Verschieden
Packungsgröße:
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11725084 Schwarz 12 Stück
11715084 Verschieden -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11725084 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F133770001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00 €
    106.72 € / 12 Stück
    Sparen 24.28 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spuren auf PTFE-Fluorpolymerharzen, Glas, Holz, Kunststoffen, Metall, Papier und Textilien.
  • Die Tinte auf Lösungsmittelbasis ist kohlenwasserstoff-, wasser- und temperaturbeständig von 0 °C bis 155 °C (32 °F bis 310 °F).
  • Kennzeichnungen können mit Alkohol entfernt werden
  • Die einzigartige Dichtung verhindert das Austrocknen, wenn der Stift nicht verschlossen wird
Spezifikation
Spitzenform Filzspitze
Produkttyp Stift
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schreiben auf PTFE-Fluorpolymerharzen, Glas, Holz, Kunststoff, Metall, Papier und Stoff
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 310 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 155 °C
Menge 12 Packungen