Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Quecksilber-Sammler
Artikelnummer. 10595444
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Beseitigung von verschüttetem Quecksilber
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
10595444 Beseitigung von verschüttetem Quecksilber 1 Stück
12372088 Beseitigung von verschüttetem Quecksilber 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595444 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F362500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80 €
    26.60 € / 1 Stück
    Sparen 14.20 €
    34% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fängt verschüttete Quecksilberperlen schnell und bequem auf. SP Scienceware™ Quecksilber-Collector fasst 125 ml Quecksilber.
Fängt verschüttete Quecksilberperlen schnell und bequem auf.SP Scienceware™ Quecksilber-Sammler fasst 125 ml Quecksilber.
  • Deckel mit absorbierender Schaumstoffplatte auf Innenseite
  • Ersatzschaumstoffplatten lieferbar
  • Quecksilber gemäß vorgeschriebener Entsorgungsbestimmungen entsorgen
Spezifikation
Farbe Weiß
Kapazität (angloamerikanisch) 4.22 oz.
Kapazität (metrisch) 125 mL
Material Polyethylen
Typ Quecksilber-Aufsammler
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beseitigung von verschüttetem Quecksilber
Enthält Gefäß, perforierte Platte, Deckel mit befestigter Schaumstoffplatte
Höhe (angloamerikanisch) 1,88 in.
Höhe (metrisch) 4,77 cm