Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Quecksilber-Sammler
Artikelnummer. 12372088 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Beseitigung von verschüttetem Quecksilber
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
12372088 Beseitigung von verschüttetem Quecksilber 12 Stück
10595444 Beseitigung von verschüttetem Quecksilber 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 12372088 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F362510000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fängt verschüttete Quecksilberperlen schnell und bequem auf. SP Scienceware™ Quecksilber-Collector fasst 125 ml Quecksilber.
Fängt verschüttete Quecksilberperlen schnell und bequem auf.SP Scienceware™ Quecksilber-Sammler fasst 125 ml Quecksilber.
  • Deckel mit absorbierender Schaumstoffplatte auf Innenseite
  • Ersatzschaumstoffplatten lieferbar
  • Quecksilber gemäß vorgeschriebener Entsorgungsbestimmungen entsorgen
Spezifikation
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 125 mL
Material Polyethylene
Typ Ersatz-Pad
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beseitigung von verschüttetem Quecksilber
Enthält Gefäß, perforierte Platte, Deckel mit befestigter Schaumstoffplatte
Höhe (angloamerikanisch) 1,88 in.
Höhe (metrisch) 4,77 cm