Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrotrichter
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
0.6 cm
0.8 cm
Kapazität (metrisch):
5.2 ml
8.1 ml
15.7 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Die Fülltrichter aus Polypropylen sind dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5.2 ml |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 0.6 cm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 4.1 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für Mikroarbeiten, Füllbüretten, Manometer und kleine Flaschen |
| Produkttyp | Filling Funnel |